Learn More
Value Plastics Colector de conexión con espigas de la serie 200, polipropileno
Tienda Cole-Parmer ProductosDescripción
Construido de ADCF polipropileno. Utilice las púas de la serie 200 en aplicaciones de alta presión. Fabricado con estrictos estándares de calidad bajo un ISO 9001:2000 control de calidad
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ADCF;FDA;Sin DEHP;Sin ftalatos;RoHS;USP |
| Cantidad de embalaje | 25/Pk. |
| Puerto de salida | Colector de unión de espiga para manguera |
| Método de esterilización | 121 °C |
| Forma | Colector |