Learn More
Epredia™ Agente bloqueador de proteína FITC (PBA)
Código de producto. 12603947 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6 mL
Tamaño de la unidad:
6 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12603947 6 mL 6 ML
1 options
Código de producto. 12603947 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor TA006PBA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.20€
    31.37€ / 6 ml
    Ahorro 8.83€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Bloquee la unión de anticuerpos no específicos del reactivo primario con el agente bloqueante de proteínas (PBA) FITC Epredia™
  • Para uso en diagnósticos in vitro
  • Inhibe la unión no específica del anticuerpo (proteína) del reactivo primario
Condiciones de almacenamiento: Almacenar de 2 ° a 8 °C.
Recomendado para: Microscopía de fluorescencia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 6 mL
Contenido y almacenamiento De 2 ° a 8 °C.
Cantidad 6 mL