Learn More
R&D Systems™ FITC
Código de producto. 18769708
Cambiar vista
Click to view available options
50 mg
Código de producto.
18769708 50 mg
1 options
Código de producto. 18769708 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 5440/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.14€
    109.20€ / 50 miligramos
    Ahorro 11.94€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Green fluorescent dye
FITC is a fluorescent reagent for the labeling of amines. Excitation maximum ∽ 495 nm; emission maximum ∽ 525 nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3 ',6 '-Dihydroxy-5-isothiocyanatospiro[isobenzofuran-1(3 H),9 '-[9 H]xanthen]-3-one
CAS 3326-32-7
Sinónimo Fluorescein-5-Isothiocyanate, FITC Isomer 1
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Objetivo Standard Fluorescein, Coumarin and Rhodamine-based Dyes
Fórmula molecular C21H11NO5S
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.38
Pureza 95%