Learn More
Thermo Scientific™ Agua de peptona tamponada (BPW) (ISO) FitBag™
Código de producto. 15705483
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 9,0 l
20 x 4,5 l
30 x 2,7 l
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 30
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15705483 20 x 4,5 l paquete de 20
15715483 10 x 9,0 l paquete de 10
15795473 30 x 2,7 l paquete de 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15705483 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor DF1049B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    690.00€
    462.43€ / paquete de 20
    Ahorro 227.57€
    32% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Reduzca el flujo de trabajo con bolsas de medio fáciles de preparar en formato de 2,7 l, 4,5 l o 9 l. Están listas en un intervalo de 5 a 10 minutos y, al mismo tiempo, la estructura segmentada permite el llenado previo.
Ahorre tiempo en la preparación de medio de enriquecimiento selectivo para el aislamiento de Salmonella spp. en muestras de alimentos con agua de peptona tamponada (ISO) Thermo Scientific™ FitBag™, que se adapta a la norma ISO 6579:2002. Los medios irradiados se suministran en bolsas de plástico transparentes y ligeras. Solo hay que añadir agua y el medio estará listo para su uso. La estructura segmentada de la bolsa permite llenarlas previamente para que pueda reconstituir en dos minutos cuando sea necesario. Disponibles en formato de 2,7 l, 4,5 l o 9 l para adaptarse al flujo de trabajo, el medio se puede dispensar a través del tubo de salida según sea necesario.
Reduzca el flujo de trabajo con el caldo UVM1 FitBag. Los medios de enriquecimiento FitBag son rápidos, fáciles de preparar y se adaptan fácilmente a flujos de trabajo de laboratorio y al equipo automatizado, como diluidores. No requiere suplementos adicionales.
Rentable: no es necesario pesar ni esterilizar los medios, por lo que se reduce el trabajo de preparación de estos y libera recursos y equipos.
Flexible: la estructura segmentada permite preparaciones avanzadas mediante el llenado de un segmento con agua desionizada, con la que se puede reconstruir el medio de enriquecimiento FitBag en dos minutos. También se puede añadir agua preesterilizada en condiciones asépticas.
Fácil de usar: fácil de dispensar con una formación mínima.
Ahorro de energía:
al estar irradiado con rayos gamma, evita los costosos procesamientos térmicos.
Seguro: no es necesario utilizar instrumental de vidrio, pesar los medios de cultivo o añadir reactivos suplementarios. Las bolsas vacías pueden desecharse junto con los residuos normales de laboratorio.
  • Reduce los residuos: los medios de enriquecimiento FitBag que no estén preparados, se pueden conservar hasta 24 meses. Los medios rehidratados tienen una vida útil de 10 días.
Calidad garantizada: cumplen con las normas ISO 11133 e ISO 7218. Todos los lotes disponen de un certificado de calidad, lo que reduce la pruebas de control de calidad necesarias.
Ahorro de espacio:
los medios de enriquecimiento FitBag se suministran en prácticas cajas planas, ocupan poco espacio en comparación con los medios preparados y pueden prepararse como se desee.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 10 °C a 30 °C
Descripción Agua de peptona tamponada (ISO) Fitbag
Formato Formato práctico
Tipo de producto Medio de enriquecimiento previo
Cantidad 20 x 4,5 l