Learn More
3M™ Solución de prueba de ajuste para FT-12
Código de producto. 31921339 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
55 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
31921339 55 mL paquete de 6
1 options
Código de producto. 31921339 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100335089
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    274.11€
    164.95€ / paquete de 6
    Ahorro 109.16€
    39% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Soluciones de prueba de ajuste de reemplazo para su uso con 3M™ kits de aparatos de ajuste cualitativo FT-10 (dulce) y FT-30 (amargo). La elección entre el kit de prueba amarga y dulce es personal, sin embargo, un pequeño porcentaje de la población no puede detectar sacarina, en cuyo caso debe utilizarse la prueba de amargura.
  • Kits de prueba y accesorios diseñados para ayudar a tu organización a cumplir con los requisitos regulatorios de ajuste para respiradores ajustados ajustados.
  • Los productos pueden usarse para validar el sellado cara a respirador en cualquier respirador desechable o con media máscara.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Solución de prueba de ajuste
Desechables Uso limitado
Tipo de filtro Ninguno
Con válvula de exhalación No
Capacidad (métrico) 55 mL
Para utilizar con (equipo) FT-12
Tipo (solución) Dulce