Learn More
Fispemifeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fispemifene |
| CAS | 341524-89-8 |
| Fórmula molecular | C26 H27 Cl O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Fispemifene, 2-[2-[4-[(1Z)-4-Chloro-1,2-diphenyl-1-butenyl]phenoxy]ethoxy]ethanol, 2-[2-[4-[(1Z)-4-Chloro-1,2-diphenyl-1-buten-1-yl]phenoxy]ethoxy]ethanol, HM 101, HM 101a |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H27ClO3/c27-16-15-25(21-7-3-1-4-8-21)26(22-9-5-2-6-10-22)23-11-13-24(14-12-23)30-20-19-29-18-17-28/h1-14,28H,15-20H2/b26-25- |
| SMILES | C(=C(/CCCl)\C1=CC=CC=C1)(\C2=CC=C(OCCOCCO)C=C2)/C3=CC=CC=C3 |
| Nombre IUPAC | 2-[2-[4-[(Z)-4-cloro-1,2-difenil-but-1-enil]fenoxi]etoxi]etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 422.94378 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 422.1649 |