Learn More
Fisogatinib, MedChemExpress
Descripción
Fisogatinib (BLU-554) is a potent, highly selective and orally active fibroblast growth factor receptor 4 (FGFR4) inhibitor with an IC50 of 5 nM. Fisogatinib has significant anti-tumor activity in models of hepatocellular carcinoma (HCC) that are dependent on FGFR4 signalling.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fisogatinib |
| CAS | 1707289-21-1 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H24Cl2N4O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | BLU-554 |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (198.66 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C=CC(N[C@@H]1[C@H](NC2=NC=C3C=C(C4=C(Cl)C(OC)=CC(OC)=C4Cl)C=CC3=N2)COCC1)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 503.38 |
| Mostrar más |