Descripción
Plato de pesaje y embudo de transferencia de muestras en uno.
- Los embudos de vidrio de borosilicato con cuellos de vertido cónicos facilitan la microtransferencia de sólidos y líquidos
- No se balancea ni se mueve mientras se pesa. El fondo plano mantiene el embudo estable mientras está en la balanza
- Uso a temperaturas de hasta 454 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 25mm |
| Diámetro del tubo (métrico) | 10,25 mm de DE.; 8,12 mm de DI |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 55 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Utilizados para la microtransferencia de sólidos y líquidos |
| Temperatura máx. (imperial) | 849 °F |
| Temperatura máxima | 454 °C |
| Tipo de producto | Embudo de pesaje |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?