Learn More
Fisherbrand™ Kits prácticos de viales de rosca de 9 mm
Código de producto. p-6814341 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Marking Spot:
Sí
Color:
Transparente
Color (sello):
Azul/blanco
Septo:
PTFE/silicona
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Marking Spot Color Color (sello) Septo unitSize
17859373 Sí Transparente Azul/blanco PTFE/silicona paquete de 100
1 options
Código de producto. 17859373
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ahorre tiempo y reduzca el riesgo de contaminación utilizando los kits de™ viales de conveniencia de Fisherbrand. Cada kit incluye 100 viales de vidrio transparente o ámbar y 100 tapones de rosca con septos premontados.
  • Ahorre tiempo en el proceso de preparación de muestras
  • Reducen el riesgo de contaminación
  • Kits sin montar
    • Incluye 100 viales y 100 tapones con septos preensamblados
  • Bandejas reutilizables de dos compartimentos que protegen los viales y tapones al tiempo que permiten el almacenamiento en el mismo sitio de los suministros relevantes
  • Las bandejas transparentes permiten conocer fácilmente cuántos suministros hay disponibles sin necesidad de abrir los recipientes
Especificaciones
Color del tapón Azul
Color (sello) Azul/blanco
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Vidrio
Precortados Sí
Volumen (métrico) 1.5 mL
Septo PTFE/silicona
Graduado Sí
Graduaciones 0,5, 1,0 y 1,5 ml
Incluye Viales y tapones
N.° por paquete 100
Tamaño de la abertura (métrico) 9 mm
Volumen residual (métrico) <170 μL
Estilo de la base Fondo plano
Línea de productos Fisherbrand
Volumen total (métrico) 2 mL
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tamaño del tapón 9 mm
Marking Spot Sí
Volume (Metric) Usable 1.5 mL
Diámetro del orificio (métrico) 6 mm
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Kit práctico de viales para muestreador automático con rosca de tornillo
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.