Learn More
Fisherbrand™ Kits prácticos de viales de rosca de 9 mm
Código de producto. 17859373 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Marking Spot:
Sí
Color:
Transparente
Color (sello):
Azul/blanco
Septo:
PTFE/silicona
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Marking Spot Color Color (sello) Septo unitSize
17859373 Sí Transparente Azul/blanco PTFE/silicona paquete de 100
1 options
Código de producto. 17859373
Equipe su laboratorio
Usar código promocional 28007
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ahorre tiempo y reduzca el riesgo de contaminación utilizando los kits de™ viales de conveniencia de Fisherbrand. Cada kit incluye 100 viales de vidrio transparente o ámbar y 100 tapones de rosca con septos premontados.
  • Ahorre tiempo en el proceso de preparación de muestras
  • Reducen el riesgo de contaminación
  • Kits sin montar
    • Incluye 100 viales y 100 tapones con septos preensamblados
  • Bandejas reutilizables de dos compartimentos que protegen los viales y tapones al tiempo que permiten el almacenamiento en el mismo sitio de los suministros relevantes
  • Las bandejas transparentes permiten conocer fácilmente cuántos suministros hay disponibles sin necesidad de abrir los recipientes
Especificaciones
Color del tapón Azul
Color (sello) Azul/blanco
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Vidrio
Precortados Sí
Volumen (métrico) 1.5 mL
Septo PTFE/silicona
Graduado Sí
Graduaciones 0,5, 1,0 y 1,5 ml
Incluye Viales y tapones
N.° por paquete 100
Tamaño de la abertura (métrico) 9 mm
Volumen residual (métrico) <170 μL
Estilo de la base Fondo plano
Línea de productos Fisherbrand
Volumen total (métrico) 2 mL
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tamaño del tapón 9 mm
Marking Spot Sí
Volume (Metric) Usable 1.5 mL
Diámetro del orificio (métrico) 6 mm
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Kit práctico de viales para muestreador automático con rosca de tornillo