Descripción
- Material de polipropileno
- Dimensiones: 200 x 95 x 57mm
- Dos asas para facilitar el uso
- Fondo sólido para mantener las piezas seguras
- Sumerja las piezas de forma fácil y segura
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Bañera de inmersión Hostalen |
| Para utilizar con (equipo) | Limpiador ultrasónico, T 460, T 460/H, T 470/H y T 490 DH |
| Material | Polipropileno |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 200 x 95 x 57 mm |