Learn More
Fisherbrand™ Medidor automático ultrasónico
Código de producto. 11704376 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Medidor Fb Traceable
Código de producto.
11704376 Medidor Fb Traceable
1 options
Código de producto. 11704376
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Pinza para cinturón y batería de un año
Mida la longitud, el área y el volumen con el sensor ultrasónico Polaroid™ de alta precisión
Fácil de usar, solo apunte y dispare. La indicación sonora confirma cada medición. La pantalla LCD muestra la medición que se está llevando a cabo.
  • Intervalo de medición de 0,61 a 15,24 m
  • Resolución: 0,10 m; precisión: 1 %, ± 1
  • Compensación de temperatura de 32 ° a 104 °F (0 ° a 40 °C)
  • Con calculadora integrada
  • Convierte instantáneamente del sistema imperial al métrico o del métrico al imperial tocando una sola tecla
  • La memoria almacena tres mediciones de distancia y un cálculo para utilizar en cómputos posteriores
Información de órdenes
Dimensiones: 2,625 x 1,125 x 5,125 pulgadas (An x Pr x Al) (13 x 6,7 x 2,9 cm). Peso: 5,50 oz (156 g)
Especificaciones
Tipo de producto Medidor automático ultrasónico
Exactitud ±1
Dimensiones (L x An) 2,6 x 1,12 pulg (13 x 6,7cm)
Para utilizar con (aplicación) Mide la longitud, el área y el volumen
Incluye Sensor ultrasónico Polaroid™ de alta precisión, pinza para cinturón y 1 batería de año, calculadora integrada
Longitud (imperial) 2,6 in
Tamaño De 61 a 1524 cm
Peso (imperial) 5,5 oz
Anchura (imperial) 1,12 in
Anchura (métrico) 6,7cm