Learn More
Fisherbrand™ Tapones de caucho de dos orificios
Código de producto. 11756078 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
2 cm
Longitud (métrico):
2.5 cm
Tamaño:
2
Stopper Number:
2
Tamaño de la unidad:
paquete de 57
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) Longitud (métrico) Tamaño Stopper Number unitSize
11756078 2 cm 2.5 cm 2 2 paquete de 57
1 options
Código de producto. 11756078 Proveedor Fisherbrand™ N.º de proveedor 6299173
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Distintos tamaños de 00 a 15
Assorted sizes 00 to 15
  • Tamaño de orificio: de 3 a 5 mm
The approximate per-pack quantity shown is based on the average number of stoppers in 1 lb. (454g).
Especificaciones
Diámetro del orificio (métrico) 0.5 cm
Diámetro interior (métrico) 5 mm
Para utilizar con (aplicación) Uso general
Longitud (métrico) 2.5 cm
Tamaño 2
Posiciones totales 2
Color Negro
Diameter (Metric) Bottom 1.6 cm
Diámetro del área superior (métrico) 2 cm
Material Caucho natural
Tipo de producto Tapón cónico de dos orificios
Stopper Number 2