Learn More
Estándares de calibración de conductividad con trazabilidad ™, material de referencia certificado (CRM)
Código de producto. 11744226 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
16 oz
Tamaño de la unidad:
1 PCS
11744226 16 oz 1 PCS
1 options
Código de producto. 11744226
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice materiales de referencia trazables al NIST para obtener la máxima precisión disponible. Los patrones de calibración de conductividad TraceableTM, material de referencia certificado (CRM) ofrecen una calibración fácil con gráfico de temperatura e instrucciones.
Los patrones de calibración de conductividad Traceable, material de referencia certificado (CRM) ofrecen una calibración fácil con gráfico de temperatura e instrucciones. Para obtener la máxima precisión disponible, utilice materiales de referencia trazables al NIST.
Cada frasco incluye un informe de calibración trazable al NIST suministrado por el fabricante, así como la información de la comprobación de lotes. También incluye instrucciones de calibración paso a paso y gráfico de compensación de temperatura.La exactitud a 25 °C es (±0,25 microsiemens para solución de 1, 5, 10 microsiemens o ±0,25 % para otras soluciones) o la incertidumbre mostrada en el certificado, el valor que sea mayor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Conductivity Standard
Envase Frasco
Conductividad 10 μS/cm @ 25°C
Técnica Calibration of Conductivity Instrument
Color Transparente
pH 7 to 9
Para utilizar con (equipo) Conductivity Meter
Solubilidad Soluble in water
Tipo de solución Calibration Solution
Tipo Probado por lotes por el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST)
Cantidad 16 oz
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Traceable Conductivity Standard
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.