Learn More
Fisherbrand™ Minicentrífuga estándar
Obtenga velocidad rápida en el mínimo espacio. La minicentrífuga Fisherbrand™ es ideal para centrifugaciones rápidas, separaciones de células con microfiltro y muestras de PCR* y HPLC. Es compacta y fácil de usar e incluye numerosos accesorios, entre ellos dos rotores, juntas tóricas y enchufes intercambiables.
Marca: Fisherbrand™ HS120336
Descripción
Obtenga velocidad rápida en el mínimo espacio. La minicentrífuga Fisherbrand™ es ideal para centrifugaciones rápidas, separaciones de células con microfiltro y muestras de PCR* y HPLC. Es compacta y fácil de usar e incluye numerosos accesorios, entre ellos dos rotores, juntas tóricas y enchufes intercambiables.
- Tamaño reducido y funcionamiento silencioso
- La tapa con forma de palma, adecuada para usuarios diestros o zurdos, permite una rápida extracción de los tubos
- Los rotores Snapspin™ se pueden intercambiar con rapidez y facilidad sin herramientas
- La base pesada cubierta de caucho evita cualquier movimiento y reduce aún más el nivel de ruido
Servicio Técnico
5 años