Learn More
Fisherbrand™ Etiquetas cuadradas
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17807201 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Naranja
Rojo
Varios
Verde
Tipo de producto:
Square Label
Cantidad:
156/paq.
52/hoja
85 etiquetas/paquete
Tamaño (métrico):
0,64 x 3,17 cm
0,64 x 3,81 cm
0,64 x 3,81cm
1,91 x 4,29 cm
Tamaño de la unidad:
20 hojas
25 hojas
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tipo de producto Cantidad Tamaño (métrico) unitSize
17807201 Blanco Square Label 52/hoja 1,91 x 4,29 cm 20 hojas
17817201 Verde Square Label 156/paq. 0,64 x 3,81 cm 20 hojas
17827201 Naranja Square Label 156/paq. 0,64 x 3,81 cm 20 hojas
17837201 Rojo Square Label 156/paq. 0,64 x 3,81cm 20 hojas
17847201 Amarillo Square Label 156/paq. 0,64 x 3,81cm 20 hojas
17867201 Varios Square Label 156/paq. 0,64 x 3,81 cm 25 hojas
17857201 Blanco Square Label 156/paq. 0,64 x 3,81cm 20 hojas
17837211 Naranja Square Label 85 etiquetas/paquete 0,64 x 3,17 cm 20 hojas
17817211 Azul Square Label 85 etiquetas/paquete 0,64 x 3,17 cm 20 hojas
17827211 Verde Square Label 85 etiquetas/paquete 0,64 x 3,17 cm 20 hojas
17847211 Rojo Square Label 85 etiquetas/paquete 0,64 x 3,17 cm 20 hojas
17857211 Amarillo Square Label 85 etiquetas/paquete 0,64 x 3,17 cm 20 hojas
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 17807201
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las etiquetas de almacenamiento criogénico de la marca Fisher utilizan un adhesivo especial diseñado para soportar temperaturas extremadamente frías de hasta -196ºC (-311ºF). Se puede escribir e imprimir en nuestras etiquetas de almacenamiento criogénico y la tinta no traspasará ni se emborronará. Diseñado para su uso en una impresora láser.
  • Las etiquetas se pueden imprimir o escribir y no se manchan, ni se corren ni se ensucian.
  • Diseñado para su uso en impresoras láser.
Especificaciones
Color Blanco
Formato Hoja
Tipo de producto Square Label
Esterilidad No estéril
Etiquetas por hoja 52
Cantidad 52/hoja
Tamaño (imperial) 1,91 x 4,29 cm (0,75 x 1,69 pulg)
Tamaño (métrico) 1,91 x 4,29 cm