Learn More
Fisherbrand™ Reloj de pared atómico con radio analógica Seymour Blue™ Traceable™
Código de producto. 11744426 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Pantalla:
Analógico
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Pantalla Tamaño de la unidad
11744426 Analógico cada uno
1 options
Código de producto. 11744426
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Tornillo de montaje en pared y pila AA
Precisión de 1/10 000 de un segundo
El reloj de pared Traceable se ajusta automáticamente. El reloj de pared atómico con radio analógica Fisherbrand™ Seymour Blue Traceable recibe la señal de radio directamente del reloj atómico NIST™ en Boulder, Colorado. Precisión de 1/10 000 de un segundo.
  • Segundero fácil de ver
  • Ajusta automáticamente el horario de verano e invierno y los segundos bisiestos (correcciones de oscilación de rotación de la Tierra)
Información de órdenes
Dimensiones (D x D.E.): 1,75 x 12 pulg. (3,2 x 30,5 cm); Peso: 1,38 lb (0,6kg)
Certifications
Se suministra un certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas del NIST.
Especificaciones
Tipo de producto Reloj de pared atómico con radio analógica
Exactitud 0,0001 s
Pantalla Analógico
Fondo (imperial) 1,75 in
Fondo (métrico) 4,4 cm
Diámetro exterior (imperial) 12 in
Diámetro exterior (métrico) 30,5 cm
Peso (imperial) 1,38 oz
Peso (métrico) 0,6 kg
Incluye Tornillo de montaje en pared y pila AA
Para utilizar con (aplicación) Recibe la señal de radio directamente del reloj atómico NIST en Boulder, Colorado
Cantidad Unidad
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST