Learn More
Fisherbrand™ Etiquetas autoadhesivas
Código de producto. 15512855 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco, Rojo
Anchura (imperial):
1 in
Longitud (imperial):
1,25 in
Cantidad:
900/Caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 900
Código de producto. Color Anchura (imperial) Longitud (imperial) Cantidad Tamaño de la unidad
15512855 Blanco, Rojo 1 in 1,25 in 900/Caja paquete de 900
1 options
Código de producto. 15512855
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Utilice estas etiquetas blancas en una gran variedad de superficies.Las etiquetas autoadhesivas Fisherbrand™ son extraíbles y sensibles a la presión.Ideales para una amplia gama de aplicaciones de etiquetado.
Utilice estas etiquetas blancas en una gran variedad de superficies.Las etiquetas autoadhesivas Fisherbrand™ son extraíbles y sensibles a la presión.Ideales para una amplia gama de aplicaciones de etiquetado.
  • Etiquetas autoadhesivas
  • Se pegan a la mayoría de las superficies sin humedecer
  • Se marcan fácilmente con lápiz, bolígrafo de punta esférica o marcador
Información de órdenes
Etiquetas con borde azul en rollo de 1200 unidades; etiquetas de borde rojo en caja dispensadora; etiquetas blancas en láminas.
Especificaciones
Tipo de adhesivo Autoadhesivo
Color Blanco, Rojo
Formato Etiqueta
Material Papel
Tipo de producto Etiqueta autoadhesiva
Para utilizar con (aplicación) Uso general
Cantidad 900/Caja
Dimensiones (L x An) 1,25 in x 1 in
Longitud (imperial) 1,25 in
Longitud (métrico) 3,2 cm
Anchura (imperial) 1 in