Learn More
Hellma™ Cubetas de celda estándar de cuarzo, sílice y vidrio
Código de producto. 10258560
Cambiar vista
Click to view available options
Trayectoria óptica:
1 mm
5 mm
10 mm
10 mm
Material:
Cuarzo Suprasil
Cuarzo Suprasil 300
Vidrio UV cercano
Cantidad:
2/paq
Unidad
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Trayectoria óptica Material Cantidad unitSize
10258560 1 mm Cuarzo Suprasil 300 Unidad cada uno
11771754 1 mm Cuarzo Suprasil Unidad paquete de 2
11791754 5 mm Cuarzo Suprasil Unidad paquete de 2
10340721 10 mm Cuarzo Suprasil 300 Unidad cada uno
11721774 10 mm Vidrio UV cercano 2/paq 2 PCS
11781784 10 mm Cuarzo Suprasil Unidad 2 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10258560 Proveedor Hellma™ N.º de proveedor 100146
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    196.00€
    182.00€ / paquete de 1
    Ahorro 14.00€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Fitted PTFE covers or tapered PTFE stoppers, except 14-385-906A and -902A, which come with glass cover plates
Diseñados para sostener muestras para experimentos de espectroscopia y análisis ópticos. Hellma™ Las cubetas estándar de cuarzo, sílice y vidrio proporcionan una transparencia ópticamente excelente.
  • Cuarzo: alta transmisión UV y baja expansión térmica.
  • Vidrio: utilizado en el rango visible del espectro.
  • Valores bajos de índice de refracción y dispersión
  • Buena resistencia a los productos químicos.
Especificaciones
Material Cuarzo Suprasil 300
Incluye Tapa de vidrio
Cantidad Unidad
Trayectoria óptica 1 mm