Learn More
Fisherbrand™ Toallitas prehumedecidas
Código de producto. 12972780 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Clean-Wipes™ secas
Toallitas DI prehumedecidas Clean-Wipes™
Toallitas IPA prehumedecidas Clean-Wipes™
Solución de saturación:
100 % de agua desionizada pura
Alcohol isopropílico 70 % puro de grado reactivo y 30 % de agua desionizada
En seco
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Solución de saturación Tamaño de la unidad
12972780 Toallitas DI prehumedecidas Clean-Wipes™ 100 % de agua desionizada pura paquete de 100
11744346 Clean-Wipes™ secas En seco 100 PCS
11734346 Toallitas DI prehumedecidas Clean-Wipes™ 100 % de agua desionizada pura paquete de 100
11754346 Toallitas IPA prehumedecidas Clean-Wipes™ Alcohol isopropílico 70 % puro de grado reactivo y 30 % de agua desionizada 100 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12972780
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La mezcla de poliéster y celulosa es suave y sin pelusa; no rayará superficies ni se separará como toallitas de papel.
Las toallitas prehumedecidas Fisherbrand&Trade; son ideales para la limpieza de piezas ópticas, instrumental de vidrio, electrodos, cubetas y microscopios. Toallitas de tela no tejida disponibles secas o prehumedecidas con 100 % de agua desionizada pura o una mezcla de 70 % de alcohol isopropílico puro de calidad reactiva y 30 % de agua desionizada.
  • La mezcla de poliéster y celulosa es suave y sin pelusa; no rayará superficies ni se separará como toallitas de papel
  • Su recipiente resellable dispensa toallitas individuales, lo que elimina la contaminación por polvo y suciedad
  • Prehumedecidas con 100 % de agua desionizada pura 
Información de órdenes
Envases de 100 toallitas por cartucho de polietileno
Especificaciones
Tipo de producto Toallitas DI prehumedecidas Clean-Wipes™
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 22,8 cm
Anchura (imperial) 6 in
Anchura (métrico) 15,2 cm
Material Poliéster Celulosa
Dimensiones (L x An) 22,8 x 15,2 cm (9 x 6 in)
Para utilizar con (aplicación) Para la limpieza de piezas ópticas, instrumental de vidrio, electrodos, cubetas y microscopios.
Para utilizar con (equipo) Para la limpieza de piezas ópticas, instrumental de vidrio, electrodos, cubetas y microscopios
Solución de saturación 100 % de agua desionizada pura