Learn More
Fisherbrand™ Cilindros graduados de polipropileno
Código de producto. 11967884 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
Graduaciones:
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 2
paquete de 4
paquete de 6
paquete de 8
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones Tamaño de la unidad
11967884 50 ml 1 ml paquete de 12
11947884 10 ml 0,2 ml paquete de 12
11957884 25 ml 0,5 ml paquete de 12
11997874 100 ml 1 ml paquete de 8
11907884 250 ml 2 ml paquete de 8
11967874 500 ml 5 ml paquete de 6
11937874 1000 ml 10 ml paquete de 4
11927874 2000 mL 20 mL paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11967884
En stock
Añadir a la cesta
Aggiungi al carrello
Calibrados para contención/administración a 20 °C.
Calibrados para contención/administración a 20 °C.
  • Probetas translúcidas
  • Graduaciones moldeadas grandes y fáciles de leer
  • Gran base redonda que cuenta con estrías para ofrecer refuerzo y estabilidad
  • Boquilla de vertido de grandes dimensiones; el tamaño de 10 ml tiene una parte superior cónica para facilitar el llenado y el vertido
  • No humectantes
  • Resistentes a productos químicos
  • transparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Polipropileno
Certificaciones/conformidad ASTM
Calibración Para contener y verter
Graduaciones 1 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Subdivisión 1 ml
Forma Forma redonda
Base Type Circular
Tipo de producto Probeta graduada
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.