Descripción
Calibrados para contención/administración a 20 °C.
- Probetas translúcidas
- Graduaciones moldeadas grandes y fáciles de leer
- Gran base redonda que cuenta con estrías para ofrecer refuerzo y estabilidad
- Boquilla de vertido de grandes dimensiones; el tamaño de 10 ml tiene una parte superior cónica para facilitar el llenado y el vertido
- No humectantes
- Resistentes a productos químicos
- transparente
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Material | Polipropileno |
| Certificaciones/conformidad | ASTM |
| Calibración | Para contener y verter |
| Graduaciones | 5 ml |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Subdivisión | 5 ml |
| Forma | Forma redonda |
| Base Type | Circular |
| Tipo | Probeta graduada |