Learn More
Fisherbrand™ Cilindros graduados de polipropileno
Código de producto. 11927874 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
Graduaciones:
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 2
paquete de 4
paquete de 6
paquete de 8
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones Tamaño de la unidad
11927874 2000 mL 20 mL paquete de 2
11967884 50 ml 1 ml paquete de 12
11947884 10 ml 0,2 ml paquete de 12
11957884 25 ml 0,5 ml paquete de 12
11997874 100 ml 1 ml paquete de 8
11907884 250 ml 2 ml paquete de 8
11967874 500 ml 5 ml paquete de 6
11937874 1000 ml 10 ml paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11927874
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Calibrados para contención/administración a 20 °C.
Calibrados para contención/administración a 20 °C.
  • Probetas translúcidas
  • Graduaciones moldeadas grandes y fáciles de leer
  • Gran base redonda que cuenta con estrías para ofrecer refuerzo y estabilidad
  • Boquilla de vertido de grandes dimensiones; La de 10 ml tiene una parte superior cónica para facilitar el llenado y el vertido
  • No humectantes
  • Resistentes a productos químicos
  • transparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2000 mL
Graduaciones 20 mL
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Subdivisión 20 ml
Base Type Circular
Tipo de producto Probeta graduada