Learn More
Fisherbrand™ Bolsas de residuos esterilizables en autoclave: normales
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosBeskrivning
Bolsas de estilo sencillo
- Temperatura máxima, 140° Cmáx (285° F); para uso en 134° Cmáx (274° F)
- 2 mil de grosor
- Se suministra con tapones de ventilación de vapor elásticos esterilizables en autoclave
Uppfyllande
Los gráficos en los estilos impresos cumplen con OSHA™ estándar 29CFR1910.1030.
Specifikationer
Specifikationer
| Certificaciones/conformidad | OSHA, 29 CFR1910.1030 |
| Tipo de tapón | Elástico |
| Capacidad (imperial) | De 1 a 2 gal |
| Color | Transparente |
| Dimensiones (L x An) | 30 x 25 cm (12 x 10 pulgadas) |
| Longitud (métrico) | 30 cm |
| Anchura (métrico) | 25 cm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Anchura (imperial) | 10 in |
| Longitud (imperial) | 12 in |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?