Learn More
Fisherbrand™ Bolsas de residuos esterilizables en autoclave: normales
Código de producto. 13489566 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Rojo
Transparente
Dimensiones (L x An):
10 x 10 in
12 x 8 in (30 x 20 cm)
19 x 14 in (48 x 36 cm)
23 x 19 in (58 x 48 cm)
24 x 12 in (61 x 30 cm)
25 x 38 cm (10 x 15 pulgadas)
30 x 24 in (76 x 61 cm)
30 x 25 cm (12 x 10 pulgadas)
35 x 25 in (89 x 64 cm)
36 x 24 in (91 x 61 cm)
48 x 37 in. (122 x 94 cm)
Capacidad (imperial):
2 a 3 galones.
3 a 4 galones.
44 gal
De 1 a 2 gal
De 13 a 16 gal
De 45 a 52 l (12-14 gal.)
De 7 a 10 gal
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
paquete de 200
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Dimensiones (L x An) Capacidad (imperial) unitSize
13489566 Transparente 12 x 8 in (30 x 20 cm) De 1 a 2 gal cada uno
18306543 Transparente 10 x 10 in De 1 a 2 gal paquete de 200
18326523 Transparente 30 x 25 cm (12 x 10 pulgadas) De 1 a 2 gal paquete de 200
18336523 Transparente 25 x 38 cm (10 x 15 pulgadas) De 1 a 2 gal paquete de 200
13499566 Transparente 24 x 12 in (61 x 30 cm) 2 a 3 galones. cada uno
16418115 Transparente 30 x 24 in (76 x 61 cm) De 45 a 52 l (12-14 gal.) paquete de 200
13419576 Transparente 36 x 24 in (91 x 61 cm) De 13 a 16 gal cada uno
16424520 Rojo 12 x 8 in (30 x 20 cm) De 1 a 2 gal paquete de 200
18346503 Rojo 19 x 14 in (48 x 36 cm) 3 a 4 galones. paquete de 200
18356503 Rojo 23 x 19 in (58 x 48 cm) De 7 a 10 gal paquete de 200
10132688 Rojo 35 x 25 in (89 x 64 cm) De 13 a 16 gal cada uno
18598056 Rojo 48 x 37 in. (122 x 94 cm) 44 gal paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 13489566
Fecha estimada de envoi: 18-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estilo sencillo (sin impresión).
Bolsas de estilo sencillo
  • Temperatura máxima, 140° Cmáx (285° F); para uso en 134° Cmáx (274° F)
  • 2 mil de grosor
  • Se suministra con tapones de ventilación de vapor elásticos esterilizables en autoclave
Compliance
Los gráficos en los estilos impresos cumplen con OSHA™ estándar 29CFR1910.1030.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad OSHA, 29 CFR1910.1030
Tipo de tapón Elástico
Capacidad (imperial) De 1 a 2 gal
Color Transparente
Dimensiones (L x An) 12 x 8 in (30 x 20 cm)
Longitud (métrico) 30 cm
Anchura (métrico) 20 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Anchura (imperial) 8 in
Longitud (imperial) 12 in
Grosor 2 mil
Material Polipropileno
Temperatura (métrico) 140° C