Descripción
Calibrados °para contención/administración a 20 C.
- Probetas transparentes con graduaciones moldeadas de gran tamaño
- Fácil lectura
- Grandes bases redondas que cuentan con estrías para ofrecer refuerzo y estabilidad
- Boquilla de vertido de grandes dimensiones; el tamaño de 10 ml tiene una parte superior cónica para facilitar el llenado y el vertido
- No humectantes
- Resistentes a sustancias químicas, al calor y a los impactos
- Ventana transparente
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Material | PMP |
| Calibración | Para contener y verter |
| Graduaciones | 10 ml |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Subdivisión | 10 ml |
| Base Type | Circular |
| Tipo de producto | Probeta graduada |