Learn More
Fisherbrand™ Bolsas de residuos de riesgo biológico HD esterilizables en autoclave esterilizable en autoclave
Código de producto. 18376533 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Rojo con estampado negro
Transparente con impresión en rojo
Dimensiones (L x An):
12 x 8 in (30 x 20 cm)
23 x 19 in (58 x 48 cm)
24 x 12 in (61 x 30 cm)
30 x 24 in (76 x 61 cm)
36 x 24 in (91 x 61 cm)
Grosor:
1,25 mil
1,50 mil
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 200
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Dimensiones (L x An) Grosor unitSize
18376533 Transparente con impresión en rojo 36 x 24 in (91 x 61 cm) 1,50 mil paquete de 100
18356513 Transparente con impresión en rojo 30 x 24 in (76 x 61 cm) 1,50 mil paquete de 100
18568056 Transparente con impresión en rojo 24 x 12 in (61 x 30 cm) 1,50 mil paquete de 100
18588056 Rojo con estampado negro 12 x 8 in (30 x 20 cm) 1,25 mil paquete de 1000
18336513 Rojo con estampado negro 23 x 19 in (58 x 48 cm) 1,25 mil paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 18376533
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Fuerte y resistente a las fugas
  • Impreso con el símbolo de riesgo biológico y texto en inglés y español
  • Se suministra con cierre de lazo giratorio.
Especificaciones
Tipo de tapón Amarre por torsión
Color Transparente con impresión en rojo
Dimensiones (L x An) 36 x 24 in (91 x 61 cm)
Longitud (métrico) 91 cm
Anchura (métrico) 61 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Incluye Símbolo de riesgo biológico y texto en inglés y español
Anchura (imperial) 24 in
Longitud (imperial) 36 in
Grosor 1,50 mil
Material Polietileno