Learn More
Fisherbrand™ Frascos de plástico para centrífuga con tapa
Código de producto. 17808247 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
Incluye:
Tapón de rosca
Tapón de sellado Noryl
Color:
Translúcido
Transparente
Material:
Policarbonato
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Incluye Color Material Tamaño de la unidad
17808247 250 mL Tapón de sellado Noryl Transparente Policarbonato paquete de 4
17838247 250 mL Tapón de rosca Translúcido Polipropileno paquete de 4
17868237 250 mL Tapón de rosca Transparente Policarbonato paquete de 4
17898237 250 mL Tapón de sellado Noryl Translúcido Polipropileno paquete de 4
17878237 500 mL Tapón de rosca Translúcido Polipropileno paquete de 4
17828247 500 mL Tapón de sellado Noryl Transparente Policarbonato paquete de 4
17818247 500 mL Tapón de rosca Transparente Policarbonato paquete de 4
17888237 500 mL Tapón de sellado Noryl Translúcido Polipropileno paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17808247
Fecha estimada de envoi: 05-03-2027
Botellas duraderas de polipropileno o policarbonato.
Frascos duraderos de polipropileno o policarbonato
  • Disponible con tapones estándar para trabajos a baja velocidad y tapones de sellado para aplicaciones de alta velocidad
  • Diseño de boca ancha para facilitar el llenado y la decantación Esterilizable en autoclave a 121° Cmáx (248° F)
Especificaciones
Capacidad 8 oz, 250 ml
Capacidad (métrico) 250 mL
Color Transparente
Incluye Tapón de sellado Noryl
Material Policarbonato
Esterilidad No estéril
Intervalo de temperatura (métrico) -135 a +135° C
Graduated Sí
Fuerza máx. 31700 g (RCF)
Boca Ancha
Material del cierre Noryl
Tipo de tapón Tapón de cierre de Noryl
Dispensación a través del tapón No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave (121° C)
Capacidad (imperial) 8 oz
Forma Forma redonda
Desechables Un solo uso
Tipo de producto Frasco para centrífuga