Learn More
Fisherbrand™ Pipetas Ostwald-Folin
Código de producto. 17876237 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Exactitud:
±0,02 ml
Volumen (métrico):
10 mL
Tiempo mín. de flujo:
5 s
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Exactitud Volumen (métrico) Tiempo mín. de flujo Tamaño de la unidad
17876237 ±0,02 ml 10 mL 5 s paquete de 12
1 options
Código de producto. 17876237
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Precisión de alto volumen a un precio razonable.
Precisión de gran volumen a un precio razonable.
  • Bombillas cónicas
  • Vidrio de borosilicato con marcas permanentes de color ámbar
  • Tuf-Temp™ -Tratado para reducir el descascarillado
  • Precisión impresa en cada pipeta
  • Precisión equivalente a la de la medición volu
Información de órdenes
Disponible como pipetas personalizadas de PersonaPet™
Compliance
Calibrado Para el parto/soplado. Conoce a Fed. N.º espec. NNN-P-340B (o última revisión).
Especificaciones
Exactitud ±0,02 ml
Calibrado Sí
Certificaciones/conformidad NNN-P-340B
Material Vidrio de borosilicato
Tiempo mín. de flujo 5 s
Volumen (imperial) 0,338 onzas.
Color Amarillo
Volumen (métrico) 10 mL
Tipo Pipeta Ostwald Folin