Learn More
Fisherbrand™ Bolsas para residuos biopeligrosos esterilizables en autoclave, con indicador
Tienda Fisherbrand ProductosBeskrivelse
Impreso en inglés y español
- Temperatura máxima de 140° Cmáx (285° F); uso a 125° Cmáx (257° F)
- Vienen con cierres de alambre.
- Con indicador de esterilización
Tekniske data
Tekniske data
| Certificaciones/conformidad | ASTM D1709, Impacto de dardo |
| Tipo de tapón | Atadura de cables |
| Color | Naranja |
| Dimensiones (L x An) | 23 x 19 pulgadas (58,4 x 48,2 cm) |
| Longitud (métrico) | 58,4 cm |
| Anchura (métrico) | 48,2 cm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Anchura (imperial) | 19 in |
| Longitud (imperial) | 23 in |
| Material | Polipropileno |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?