Learn More
Fisherbrand™ Bolsas para residuos biopeligrosos esterilizables en autoclave, con indicador
Código de producto. 18326533 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
28 cm
48 cm
58,4 cm
89 cm
119 cm
Anchura (métrico):
21,5 cm
36 cm
48,2 cm
63,5 cm
97 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
18326533 119 cm 97 cm paquete de 100
18578056 58,4 cm 48,2 cm paquete de 200
18396503 48 cm 36 cm paquete de 200
18326513 89 cm 63,5 cm paquete de 200
18538066 28 cm 21,5 cm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 18326533
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Impreso en inglés y español.
Impreso en inglés y español
  • Temperatura máxima de 140° Cmáx (285° F); uso a 125° Cmáx (257° F)
  • Vienen con cierres de alambre.
  • Con indicador de esterilización
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D1709, Impacto de dardo
Tipo de tapón Atadura de cables
Color Naranja
Dimensiones (L x An) 47 x 38 pulgadas (119 x 97 cm)
Longitud (métrico) 119 cm
Anchura (métrico) 97 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Anchura (imperial) 38 in
Longitud (imperial) 47 pulgadas.
Material Polipropileno
Tipo de producto Bolsas para residuos biopeligrosos con indicador
Temperatura (métrico) 140° C