Learn More
Fisherbrand™ Tenazas de arco de níquel
Código de producto. 11562692 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
152 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11562692 152 mm cada uno
11563492 200 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11562692
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.35€
    26.80€ / paquete de 1
    Ahorro 6.55€
    19% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñadas con componentes de níquel 200 de alta calidad, estas tenazas tienen buenas propiedades mecánicas y una excelente resistencia a numerosos entornos corrosivos.
  • Tenazas de arco de laboratorio, níquel 200 (99,6 % de contenido mínimo de níquel), acabado brillante
  • Fabricadas con níquel 200, que es níquel forjado comercialmente puro (99,6 %)
  • Presentan buenas propiedades mecánicas y una excelente resistencia a muchos entornos corrosivos
  • Ofrecen conductividad eléctrica y térmica, bajo contenido de gas y presión baja de vapor
Especificaciones
Longitud (métrico) de la abertura 55 mm
Cantidad 1 unidad
Longitud (métrico) 152 mm
Material Níquel
Tipo Tenazas de arco de laboratorio