Learn More
Fisherbrand™ Mini agitador
Código de producto. 17881672 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
3 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
17881672 3 L cada uno
1 options
Código de producto. 17881672
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Una solución de agitación económica pensada para ofrecer la máxima funcionalidad, con acoplamiento magnético óptimo y barras de agitación de alta calidad que garantizan una eficiencia de agitación fiable.
  • Garantía de 5 años
  • Hecho de una mezcla de ABS y PC que es químicamente resistente y fácil de limpiar
  • El diseño de perfil bajo es ligero y facilita su fácil transporte
  • Su tamaño reducido ahorra un espacio valioso en la mesa de trabajo
  • Su funcionamiento silencioso con bajas vibraciones ayuda a los usuarios a permanecer centrados al reducir el ruido en el laboratorio
  • Ideal para aplicaciones de agitación rutinarias en el ámbito de investigación general, ciencias de la vida, industria, análisis de calidad y entornos de laboratorio clínico
  • Dos (2) barras agitadoras de alta calidad de (35 x 9 mm) incluidas que garantizan el máximo rendimiento de agitación
Especificaciones
Velocidad De 200 a 2200 rpm
Posiciones de agitación. 1
Material de la placa superior Mezcla de ABS/policarbonato
Capacidad 3 L
Pantalla Ninguno
Forma Redondo
Tensión 100/240 V
Vataje Aprox. 4,8 W
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 7,2 x 5,2 x 1,85 in. (18,3 x 13,2 x 4,7 cm)
Altura (imperial) 1,85 in
Altura (métrico) 4,7 cm
Longitud (imperial) 7,2 in
Longitud (métrico) 18,3 cm
Anchura (imperial) 5,2 in
Anchura (métrico) 13,2 cm
Requisitos eléctricos Universal 12 VCC
Frecuencia 50/60 Hz
Tipo de tapón Varios estilos
Certificaciones/conformidad CE, RoHS3, CSA, WEEE, UKCA
Garantía y oferta de servicio Garantía de 5 años
Color Gris, azul
Para utilizar con (equipo) Muestras líquidas de hasta 3 l y sus recipientes
Incluye Mini-agitador magnético, 2 barras agitadoras (35 x 9 mm, forma octogonal), 1 tensión baja, adaptador de alimentación con aislamiento doble (100-240 VCA, 50/60 Hz) con 4 tapones intercambiables
Material Mezcla de ABS/policarbonato
Modelo Mini-agitador de 100-240 VCA, 50/60 Hz universal
Control de velocidad Esfera infinita
Intervalo de temperatura (métrico) 2 °C a 55 °C
Tipo Mini agitador
Peso (imperial) 1 lb
Peso (métrico) 0,45 kg
Peso con embalaje (imperial) 1 lb
Peso con embalaje (métrico) 0,45 kg