Learn More
Fisherbrand™ Cabina para microportaobjetos, un cajón, con capacidad para 100 soportes de portaobjetos/400 portaobjetos
Código de producto. 11794356 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Un cajón, con capacidad para 100 soportes de portaobjetos/400 portaobjetos
Código de producto.
11794356 Un cajón, con capacidad para 100 soportes de portaobjetos/400 portaobjetos
1 options
Código de producto. 11794356
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Almacene portaobjetos para microscopio con facilidad, rapidez y eficiencia
Store microscope slides with ease, speed, efficiency
  • Cajones de acero de alta resistencia
  • Cada cajón tiene capacidad para 100 soportes para portaobjetos de microscopio de cuatro puestos (disponibles por separado, cat. cat. 12-588-25)
  • Incluyen tope de puerta interior para evitar derrames, bloquee el compresor para mantener los soportes de portaobjetos en su sitio
  • Acabado en esmalte gris
  • Cuentan con ranuras de acoplamiento de bloqueo para apilar sistemas de almacenamiento modulares
  • Equipados con patas de goma para colocación en banco de laboratorio
Especificaciones
Tipo Cabina de microportaobjetos
Capacidad para portaobjetos 400 portaobjetos
Color Esmalte gris (acabado)
Recuento (cajones) 1
Fondo (imperial) 16.25 in.
Fondo (métrico) 419 mm
El dispositivo tiene 400 Slides
Altura (imperial) 5.12 in.
Altura (métrico) 130.04 mm
Incluye Inside door stop to prevent spills, lock compressor to keep slide holders in place
Material Acero
Anchura (imperial) 6.5 in.
Anchura (métrico) 165.1 mm