Learn More
Fisherbrand™ Cubrezapatos desechables de gran adherencia y máxima protección
Código de producto. 15421952 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Universal
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 300
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15421952 Universal paquete de 300
15431952 XL paquete de 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15421952
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Cubrezapatos desechable de gran adherencia y protección superior
High tack, disposable shoe covers provide superior protection
  • Un solo uso
  • Poliuretano
  • Azul
  • Sin látex
  • Suela de gran adhesión
Especificaciones
Tamaño Universal
Material Poliuretano
Latex Free
Color Azul
Desechables
Tipo de suela High Tack