Learn More
Fisherbrand™ Disposable Anti-Static Shoe Covers
Código de producto. 15441952 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
:
Azul
Código de producto.
15441952 Azul
1 options
Código de producto. 15441952
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Conductive carbon strip helps eliminate static buildup
  • Single-use
  • Elastic ankle
  • 42 gms polypropylene
  • With carbon dissipative strip sewn in
  • Latex-free
  • Blue
Especificaciones
Tamaño Universal
Material Polipropileno
Latex Free Yes
Color Azul
Desechables Single-use
Tipo de tapón Elastic Ankle
Tipo de suela Antiestático