Learn More
Fisherbrand™ Agitador de inducción magnética
Código de producto. 17891672 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
3 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
17891672 3 L cada uno
1 options
Código de producto. 17891672
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    283.00€
    213.47€ / paquete de 1
    Ahorro 69.53€
    24% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
El agitador de inducción magnética utiliza una moderna tecnología de bobina magnética que no tiene partes móviles, lo que resulta en una unidad sin motor, desgaste ni mantenimiento. En el diseño del agitador se utilizan imanes de tierras raras de alta calidad para garantizar un fuerte acoplamiento magnético con una alineación exacta y uniforme, lo que reduce significativamente la posibilidad de que se produzcan saltos.
  • Garantía de 5 años
  • La cubierta durable del ABS es resistente a la corrosión y fácil de limpiar.
  • Las bobinas magnéticas libres de uso ofrecen la operación constante y silenciosa.
  • Una pantalla digital fácil de leer precisamente controla tiempo y velocidad permitiendo condiciones reproducibles.
  • La unidad es programable con 50 % de servicio hasta 99 ciclos.
  • El tiempo y la velocidad se pueden ajustar cómodamente mientras la unidad está en marcha.
  • Opción de rotación inversa para obtener mejores resultados de mezcla.
  • La velocidad permanece constante, incluso si cambia la carga.
  • Aceleración y freno rápido (menos de 10 segundos) para cumplir rápidamente con los requisitos de velocidad de agitación.
  • La estera de goma de silicona en la tapa evita el deslizamiento de los recipientes y mejora la seguridad.
  • Las barras agitadoras incluidas (2 piezas de 35 x 12 mm) tienen revestimiento de PTFE para la resistencia química
  • Diseño comunitario n.º: 003515337-0001-0002 Solicitud de patente europea. 3 246 088 U.S.
  • Patente de diseño n.º D814,045 Estados Unidos Patente de utilidad pendiente
Especificaciones
Velocidad De 50 a 2000 rpm
Posiciones de agitación. 3
Material de la placa superior ABS
Capacidad 3 L
Pantalla Digital
Forma Redondo
Tensión 100/240 V
Vataje 18 W
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 9,7 x 7,7 x 3 in (24,5 x 19,5 x 7,5 cm)
Altura (imperial) 3 in
Altura (métrico) 7,5 cm
Longitud (imperial) 9,7 in
Longitud (métrico) 24,5 cm
Diámetro de la placa superior (imperial) 6,5 in, tapete de silicona: 6,3 in
Diámetro de la placa superior (métrico) 165 mm, alfombrilla de silicona de 160 mm
Anchura (imperial) 7,7 in
Anchura (métrico) 19,5 cm
Frecuencia 50/60 Hz
Tipo de tapón Varios estilos
Certificaciones/conformidad CE, RoHS3, CSA, WEEE, UKCA
Garantía y oferta de servicio Garantía de 5 años
Color Gris, azul
Para utilizar con (equipo) Muestras líquidas y sus recipientes
Incluye Tierra rara, agitador magnético de inducción NdFeB, 2 barras agitadoras (35 x 12 mm, forma cilíndrica), 1 cubierta de placa antipatines de silicona, 1 tensión baja, adaptador de alimentación con doble aislamiento (100-240 VCA, 50/60 Hz) con 4 tapones
Material ABS
Modelo Agitador de inducción magnética
Tipo de motor Sin motor
Control de velocidad Velocidad variable, incrementos de 1 rpm
Intervalo de temperatura (métrico) 20 °C a 55 °C
Tipo Agitador magnético
Peso (imperial) 2,55 lb
Peso (métrico) 1,16 kg