Learn More
Fisherbrand™ Cápsulas de evaporación de PTFE de forma baja y alta
Código de producto. 17759959 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
180 mL
Diámetro (imperial):
4,76 in
Altura (imperial):
0,81 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro (imperial) Altura (imperial) Tamaño de la unidad
17759959 180 mL 4,76 in 0,81 in cada uno
1 options
Código de producto. 17759959
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Inerte y utilizable hasta 280° Cmáx (536° F).
Acabado interior liso.
  • Pared gruesa
  • Con boquilla de vertido
Especificaciones
Capacidad (métrico) 180 mL
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Forma Redondo
Tipo Placa de evaporación
Para utilizar con (aplicación) Aplicación de evaporación
Acabado interior Suave
Intervalo de temperatura (imperial) 500 °F
Intervalo de temperatura (métrico) 260 °C
Grosor 2 mm
Longitud (imperial) 5237 in.
Longitud (métrico) 133.01 mm
Altura (métrico) 20.5 mm
Altura (imperial) 0,81 in
Diámetro (imperial) 4,76 in
Diámetro (métrico) 121 mm