Learn More
Fisherbrand™ Vasos de precipitados de polipropileno de perfil bajo con asa
Código de producto. 17199414 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17199414 1000 mL cada uno
1 options
Código de producto. 17199414
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para un vertido seguro y fácil
Fabricados con polipropileno resistente a productos químicos
  • Boquilla cómoda
  • Graduados en L y en mL
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Diámetro del área superior (imperial) 4,56 in
Diámetro del área superior (métrico) 11,6 cm
Capacidad (métrico) 1000 mL
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Para un vertido seguro y fácil, aplicaciones industriales y químicas
Altura (imperial) 5,13 in
Altura (métrico) 13 cm
Incrementos 50 mL
Longitud (imperial) 7,06 pulg
Longitud (métrico) 17,93 cm
Tipo Vaso de precipitados
Anchura (imperial) 4,6 in
Anchura (métrico) 11,68 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated Sí