Learn More
Fisherbrand™ Frascos de dispensación de LDPE
Código de producto. p-38801 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
180 mL
250 mL
500 mL
Tamaño del tapón:
18 mm
15-415 mm
24-400 mm
28-400 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
17324410 15 mL 15-415 mm paquete de 12
17334410 30 mL 18 mm paquete de 12
17344410 60 mL 18 mm paquete de 12
17354410 125 mL 24-400 mm paquete de 12
17364410 180 mL 24-400 mm paquete de 12
17374410 250 mL 24-400 mm paquete de 12
17384410 500 mL 28-400 mm paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17324410
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Frascos y boquillas versátiles y fiables.
  • Frascos y boquillas de LDPE con tapones selladores
  • El sellador se ajusta fácilmente después de su uso y proporciona un sellado hermético
  • Las aberturas de las boquillas son estándar de 0,08 cm
  • Se puede ampliar cortando con tijeras
Especificaciones
Capacidad 0,5 oz., 15 ml
Capacidad (métrico) 15 mL
Capacidad (imperial) 0,5 oz
Color Translúcido
Incluye Tapón sellador
Material LDPE
Temperatura máxima 80 °C
Temperatura máx. (imperial) 176 °F
N.º por caja 48
N.° por paquete 12
Cantidad Pack, caja
Esterilidad No estéril
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 36 mm
Tipo de producto Frascos de dispensación
Altura (imperial) 1,417 in
Material del cierre LDPE
Tamaño del tapón 15-415 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón Sí
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave