Learn More
Fisherbrand™ Labtool II™ y Mini-Labtool™
Código de producto. 11873172 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
3,54 in
Peso (imperial):
0,43 lb
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (imperial) Peso (imperial) Tamaño de la unidad
11873172 3,54 in 0,43 lb cada uno
1 options
Código de producto. 11873172
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Las herramientas multiuso de tamaño de bolsillo son ideales para cientos de necesidades de laboratorio.
Las herramientas de acero inoxidable con mangos de aluminio abren frascos; cortan tapones, tubos y alambres; y mucho más.
Labtool II
  • Incluye pinzas, pelacables, cizallas, regla, cuchilla grande/pequeña, cuchillo de sierra, pinza de punción, destornilladores de cabeza plana y Phillips, abrebotellas, aguja, sierra y separador de sierra
  • Longitud cerrada: 3,5 in (9 cm)
  • Peso: 200 g (7 oz)
Mini-Labtool
  • Incluye pinzas, pelacables, cortador de cables, cuchilla, destornilladores de cabezal plano y Phillips, tijeras, lima, sierra, abridores de latas y frascos y llavero
  • Longitud cerrada: 2,5 in (6,5cm)
  • Peso: 2,75 oz (79 g)
Especificaciones
Tipo de producto Labtool II
Longitud (imperial) 3,54 in
Longitud (métrico) 9 cm
Material Acero inoxidable
Incluye Agarradera/pinzas, pelacables, cizallas, regla, cuchilla grande/pequeña, cuchillo de sierra, pinza de punción, destornilladores de cabeza plana y Phillips™, abrebotellas, aguja, sierra y separador de sierra
Peso (imperial) 0,43 lb
Peso (métrico) 0,2kg