Learn More
Fisherbrand™ Recambios de etiquetas de advertencia de peligro del laboratorio
Código de producto. 17477282 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Mostrar texto:
Corrosivo
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Mostrar texto Tamaño de la unidad
17477282 Corrosivo 1 rollo
1 options
Código de producto. 17477282
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Impreso en colores de seguridad.
Para su uso con el dispensador de etiquetas de advertencia de peligro del laboratorio Fisherbrand™ (n.° de cat. 15931).
  • Rollos de cinta preimpresos con advertencias en colores de seguridad:VENENOSO (amarillo sobre negro); CORROSIVO (negro sobre amarillo); INFLAMABLE (rojo sobre blanco), y RADIOACTIVO (rojo sobre amarillo)
  • Borde rasgable serrado para facilitar la separación de la cinta
  • Aproximadamente 200 impresiones por rollo
Order Info
Cada rollo de cinta mide 13 mm x 20 m (An. x Al.)
Specifications
Color Varios
Formato Cinta
Tipo de producto Cinta de rellenado de advertencia corrosiva
Mostrar texto Corrosivo
Para utilizar con (aplicación) Impreso en colores de seguridad
Cantidad 4/Paq.
Longitud (imperial) 57 yd
Longitud (métrico) 20,3 m
Anchura (imperial) 0,5 in