Learn More
Fisherbrand™ Ice Buckets
Código de producto. 11542712 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
11542712 Rojo cada uno
1 options
Código de producto. 11542712
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ideal for use with dry ice, water ice and salt solutions.
  • Molded handles enable safe handling and transport
  • Rigid construction provides high durability and excellent insulating properties
  • Buckets will not sweat or leak and are unbreakable with normal use
  • Withstand temperatures up to 95°C (203°F)
  • Resistant to acetone and easy to clean — can be chemically disinfected
  • Stackable for convenient storage
  • Rim diameter (maximum, with handles): 12.75 in. (32.5cm)
  • Height: 7.25 in. (18.5cm)
  • Capacity: 1.2 gal. (4.5L)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Altura (métrico) 18.5 cm
Altura (imperial) 7.25 in.
Para utilizar con (aplicación) Dry ice, water ice and salt solutions
Material Poliuretano
Tipo Ice Bucket
Color Rojo
Capacidad (métrico) 4.5 L
Intervalo de temperatura 95°C