Learn More
Humidity Sponge™, Fisherbrand™
Código de producto. 11750389 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Nombre del producto químico o material:
Fisherbrand™ Humidity Sponge™ Dessicant
Tamaño de la unidad:
paquete de 40
Código de producto. Nombre del producto químico o material unitSize
11750389 Fisherbrand™ Humidity Sponge™ Dessicant paquete de 40
1 options
Código de producto. 11750389 Proveedor Fisherbrand N.º de proveedor 0719313
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Humidity Sponge desecante; Fisherbrand; tipo reutilizable
  • Desecante no tóxico
  • Reutilizables
  • El material está hecho de Tyvek de DuPont™ polietileno de alta densidad transpirable
  • Perfecto para fármacos, alimentos, electrónica, óptica y equipos
  • Se garantiza que las bolsas conserven un 16 % de humedad en peso, los resultados típicos son un 37 % de absorción de humedad
  • El desecante cumple los requisitos de la FDA estadounidense
  • Compatible con salas limpias con certificación ISO clase 5 (clase M3.5)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fisherbrand™ Humidity Sponge™ Dessicant
CAS 1302-78-9
Material HDPE
Cantidad 40 Pk.
Grado Certificado
Peso 11 g