Learn More
Fisherbrand™ Rejilla de secado de poliestireno de alto impacto (HIPS)
Código de producto. 17286393 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Posiciones:
72
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Posiciones Tamaño de la unidad
17286393 72 cada uno
1 options
Código de producto. 17286393
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Con capacidad para hasta 72 clavijas.
Tiene capacidad para 72 clavijas.
  • Poliestireno azul claro moldeado por inyección de alto impacto.
  • Las clavijas sujetan cilindros, botellas, vasos y recipientes, etc., y se pueden colocar o quitar fácilmente cuando se desee.
  • Viene con 72 clavijas grandes de 10,2 cm (4 pulgadas) de largo, ganchos de expansión para colgar, tubos de drenaje y tapones de sujeción para acoplar con rejillas adicionales.
  • Clavijas intercambiables para usar con tubos de ensayo disponibles por separado
  • Bolsa de 11 Piquetas fabricadas en poliestireno de alto impacto.
Información de órdenes
Dimensiones: 43,2 x 61 cm (17 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto) con repisa de 7,6 cm (3 pulgadas)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Blanco
Admite 72
Material Poliestireno
Posiciones 72
Longitud (métrico) 44.92 cm
Longitud (imperial) 17,68 pulgadas.
Anchura (imperial) 4,375 in
Altura (imperial) 24,82 pulgadas.
Tipo de producto Gradilla de secado
Altura (métrico) 63 cm
Anchura (métrico) 11.11 cm