Learn More
Fisherbrand™ Natural HDPE Round Handled Jug with White Polypropylene PE Foam Cap
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
- Feature finger grips for easy handling
- Provides moisture barrier and are impact resistant
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2000 mL |
| Capacidad (imperial) | 64 oz |
| Color | Natural |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Cantidad | 40/Cs. |
| Color del tapón | Blanco |
| Material de revestimiento | PE Foam |
| Acabado del cuello | 38-400 |
| Boca | Estrecha |
| Forma | Forma redonda |
| Mostrar más |