Learn More
Fisherbrand™ Medidor de pH/ORP portátil Accumet AE6AK, en maletín de transporte
Código de producto. 15646895 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo (pH):
Desde 0 hasta 14
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo (pH) Tamaño de la unidad
15646895 Desde 0 hasta 14 cada uno
1 options
Código de producto. 15646895
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Medidor de pH portátil Fisherbrand Accumet AE6AK, en maletín de transporte.
Medidor de pH portátil Fisherbrand Accumet AE6AK, en maletín de transporte
Descripción
Características del producto:
  • Calibración de pulsadores multipunto (hasta cinco puntos) con una precisión a escala completa de ±1 %
  • La opción de calibración automática rápida y sencilla o calibración manual personalizada cerca de la muestra
  • Alcance automático para mediciones de conductividad/SDT para una respuesta rápida y una mejor resolución en el amplio intervalo de medición
  • Compensación automática de temperatura (ATC) para una precisión óptima en caso de fluctuaciones de temperatura
  • La función de retención «Hold» congela momentáneamente la lectura para facilitar la visualización
  • El apagado automático ahorra energía de la batería cuando no se utiliza
  • Autodiagnóstico con códigos de mensaje para facilitar la solución de problemas.
  • Gran pantalla LCD personalizada con una visualización óptima incluso a distancia.
  • Electrodo con ATC integrada diseñado para un mínimo atrapamiento de burbujas de aire durante la medición
  • El recubrimiento de caucho protege el medidor frente a vertidos accidentales e incluye un resistente soporte integrado para un sencillo funcionamiento de sobremesa
Aplicaciones:
  • Prueba rutinaria: Para comprobaciones rápidas y exactas de conductividad o SDT en laboratorios, sobre el terreno y en colegios.
  • Medio ambiente/agricultura: Útil en los controles de nutrientes y fertilizantes en las industrias de hidroponía y agricultura.
  • Análisis de la calidad del agua: Para analizar el agua dura, el agua sin tratar, el agua industrial y de enjuague, el agua potable, el agua de efluentes, el agua de piscina y el agua de proceso entrante. Ideal para todo tipo de garantía de la calidad, industrias de impresión y pruebas de calidad del agua
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Medidor de pH portátil
Incluye Medidor de pH/ORP AE6, sonda ATC, soporte/refuerzo de caucho, caja de protección, (sonda de pH no incluida)
Exactitud (temperatura) 0,5 °C
Exactitud (pH) ± 0,01
Intervalo (pH) Desde 0 hasta 14
Resolución (pH) 0,01
Intervalo (mV) Desde -1000 hasta 1000
Tipo de pantalla LCD