Learn More
Fisherbrand™ Frascos graduados Valumetric™ con tapones con revestimiento de polivinilo
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
- Clear, USP Type III soda-lime glass for easy viewing of contents
- Printed graduations show milliliters and fluid ounces
- Wide mouth for easy filling
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Capacidad (imperial) | 16 oz |
| Color | Transparente |
| Material | Soda Lime Glass |
| Envase | 24/Cs. |
| Cantidad | 24/paq. |
| Color del tapón | Blanco |
| Material de revestimiento | Polivinilo |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Ancha |
| Mostrar más |