Descripción
Las etiquetas se pueden imprimir y no traspasan. Perfecto para distinguir entre varias muestras.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Varios |
| Formato | Hoja |
| Tipo de producto | Etiqueta de puntos |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Tubo de 0,5 a 1,5 ml |
| Diámetro (imperial) | 0,37 in |
| Diámetro (métrico) | 9,55 mm |