Learn More
Fisherbrand™ Puntas del dispensador para Handystep™ S Pipeta de repetición
Código de producto. 17833172 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 mL
1 mL
2,5 mL
Esterilidad:
Estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Esterilidad Tamaño de la unidad
17833172 2,5 mL Estéril paquete de 100
17433573 0,5 mL Estéril paquete de 100
17823172 1 mL Estéril paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17833172
Ahorre hasta un 60 % en la manipulación de líquidos
Usar código promocional 28028
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Fabricado con plásticos vírgenes de alta calidad para su uso con la mayoría de las pipetas de repetición estándar en una amplia variedad de aplicaciones. Las puntas están fabricadas sin aditivos químicos para evitar la contaminación de los reactivos.
Fabricado con plásticos vírgenes de alta calidad para su uso con todas las pipetas de repetición estándar en una amplia variedad de aplicaciones. Las puntas están fabricadas sin aditivos químicos para evitar la contaminación de los reactivos.
Las puntas de 25 ml y 50 ml requieren el uso de un adaptador. Se suministra un adaptador reutilizable en cada envase de puntas de 25 ml y 50 ml.
  • El sello de precisión entre el pistón y el cilindro garantiza un funcionamiento suave y una mayor exactitud y precisión.
  • El diseño de pistón extendido minimiza el volumen muerto y maximiza la utilización de fluidos
  • Fabricado íntegramente con polietileno y polipropileno virgen de alta densidad y alta calidad (el émbolo de la punta de 0,1 ml es de polímero de cristal líquido-LCP)
Disponible estéril o no estéril Se adapta a estos modelos, entre otros:
  • MARCA™ HandyStep™ , HandyStep™ S, HandyStep™ electrónico, HandyStep™ táctil, HandyStep™ contacto S
  • Todas las pipetas de repetición anteriores de Fisherbrand
  • Rainin AutoRep™ M, autorrepetición™ S, autorrep.™ E
  • Eppendorf Multipette™ 4780
  • Gilson Repetman™
  • Padrastro de DLAB
  • Repetidor Scilogex
Especificaciones
Volumen (métrico) 2,5 mL
Dispensación por volumen (métrico) 500 a 2500μL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad Estéril
Color Translúcido
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Precisión ≤0,8 a 0,2 %
Exactitud ±≤3,5 a 0,7 %
Declaraciones de limpieza Libre de endotoxinas, ADN, ARNasa, ADNasa y ATP
Método de esterilización Beta
Formato En envase individual
Estilo de punta Desplazamiento positivo
Cantidad 100/Pk.
Tipo de producto Puntas de jeringa
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (equipo) La mayoría de los modelos de pipetas de repetición (véase la descripción), Fisherbrand HandyStep S
Graduado Sí
Material HDPE, polipropileno
Graduaciones Impreso